Learn More
DWK Life Sciences Frasco de producción y almacenamiento DURAN™, garrafas, rosca DIN 168-1, GL 45, graduado Código de producto.: 11659838
Añadir a la cesta
DWK Life Sciences Frasco de producción y almacenamiento DURAN™, garrafas, rosca DIN 168-1, GL 45, graduado
Código de producto. 11659838 Tienda DWK Life Sciences Productos
10.000 mL
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
20.000 mL
Código de producto. 11659838
Marca: DWK Life Sciences 1160200
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frascos de vidrio de laboratorio de gran tamaño y con un espesor de pared aumentado para una mayor durabilidad.
Estos garrafones de mayor tamaño son ideales para el almacenamiento a granel, y la manipulación y tratamiento de productos intermedios o finales, tanto en estado líquido como sólido. De vidrio borosilicato 3.3, tipo 1 para un rendimiento y resistencia duraderos frente a los esfuerzos térmicos. El vidrio se ajusta a la farmacopea estadounidense (USP), europea (EP), y japonesa (JP), y cualifica a los frascos para la industria farmacéutica. Los elevados espesores de pared mejoran la estabilidad mecánica. Con código de rastreo para la trazabilidad de lotes y la certificación de conformidad. Fabricado a partir de materiales inorgánicos (libre de sustancias peligrosas EEB/EET). Se puede someter a procesos de despirogenación, autoclave y esterilización. Posibilidad de impresión de logotipos, etiquetas y escalas personalizadas. También está disponible con un revestimiento de poliuretano externo para mejorar la resistencia a los arañazos y contener fugas en caso de sufrir daños. Se entrega sin tapa y sin anillo de vertido, pero se puede utilizar en conjunto con cierres y sistemas de conexión.
  • De pared gruesa y, por lo tanto, presenta una resistencia mecánica especialmente elevada
  • Fabricado a partir de materiales inorgánicos (libre de sustancias peligrosas EEB/EET)
  • Posibilidad de impresión de logotipos, etiquetas y escalas personalizadas
  • El fondo plano y resistente permite el uso de agitadores grandes y pesados
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
  • Sistema de rosca GL estandarizada y tapón coincidente estandarizado para un sellado especialmente hermético y un vertido sencillo y limpio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10.000 mL
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y transporte; uso con sistemas de conectores y tapas; procesos de mezcla con varillas magnéticas grandes
Incluye Sin tapón de rosca y anillo de vertido
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 1 unidad
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro (métrico) 228 mm
Título del producto
DWK Life Sciences Frasco de producción y almacenamiento DURAN™, garrafas, rosca DIN 168-1, GL 45, graduado >