Learn More
DWK Life Sciences™ Frasco de laboratorio DURAN™ protect+, ámbar, plástico con revestimiento de seguridad, sólo frasco, con rosca DIN 168-1, graduado Código de producto.: 17936792
Añadir a la cesta
DWK Life Sciences™ Frasco de laboratorio DURAN™ protect+, ámbar, plástico con revestimiento de seguridad, sólo frasco, con rosca DIN 168-1, graduado
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17936792 Tienda DWK Life Sciences Productos
500 mL, GL 45
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Tamaño de rosca (métrico):
GL 25
GL 32
GL 45
Código de producto. 17936792
Marca: DWK Life Sciences™ 218064488
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frascos de laboratorio multifuncionales de vidrio ámbar con protección UV y revestimiento protector de seguridad.
Los frascos DURAN™ GL ISO se han convertido en el estándar de oro de los frascos multifuncionales de laboratorio desde su introducción en 1972. La versión protect+ con revestimiento de seguridad de los frascos combina lo mejor de ambos mundos: vidrio de borosilicato USP/EP Tipo I 3.3 prácticamente inerte en el interior y una capa protectora de plástico de seguridad en el exterior. Los frascos se moldean a partir de vidrio transparente de gran pureza o de vidrio transparente ambarizado exteriormente que, a continuación, se recubre con una capa translúcida de poliamida PA 12 para reducir los riesgos de rotura del vidrio y de salpicaduras de líquido en caso de rotura.
La combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño robusto proporciona una vida útil rentable. Las botellas disponen de una escala de volumen graduada de fácil lectura. Cada botella lleva impreso un código de rastreo para facilitar la trazabilidad del lote de fabricación. Las versiones de botellas de vidrio DURAN™ ámbar garantizan que los contenidos sensibles a la luz estén protegidos de los efectos de la fotodegradación. La protección contra la luz ultravioleta cumple las normas internacionales USP/EP. Todos los frascos con revestimiento protect+ se suministran con tapas protectoras a presión para proteger el interior de los frascos de la contaminación durante la distribución. Los cierres de rosca y los anillos vertedores a juego pueden pedirse por separado. Disponibles en una amplia gama de capacidades nominales de frascos, desde 25 ml hasta 5 litros, y tamaños de cuello desde GL 25 hasta GLS 80™ de boca ancha.
  • Fabricado a partir de vidrio de borosilicato ámbar 3.3 y poliamida
  • Rosca GL normalizada compatible con el sistema de tapón a juego para un cierre especialmente hermético y un vertido sencillo y limpio
  • El revestimiento de seguridad protect+ proporciona protección contra arañazos, fugas* y astillas* (*sólo se aplica a botellas de 2000 ml o menos)
  • Protección UV conforme a USP (Transmisión espectral) y EP (3.2.1). Transmisión espectral inferior al 10% entre 290 nm y 450 nm.
  • La única aplicación externa del color ámbar y del revestimiento de seguridad garantiza que las superficies internas tengan las propiedades estándar del vidrio DURAN™
  • Sólo se suministra como botella de vidrio con revestimiento de seguridad. Los tapones de rosca y los anillos vertedores deben pedirse por separado.
  • Escala de fácil lectura con marcas de graduación para estimar el contenido
  • El frasco de 25 ml tiene un borde de vidrio de forma especial para mejorar el vertido, por lo que no se necesita un anillo vertedor de plástico adicional
  • Almacenamiento y envío seguros de ingredientes farmacéuticos activos de alta potencia (HPAPI) en polvo a granel
  • El proceso de recubrimiento no utiliza compuestos orgánicos volátiles (COV) ni isocianatos
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Sin sustancias que dañen al medioambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Color Ámbar
Para utilizar con (aplicación) Preparación de medios y reactivos fotosensibles, Almacenamiento y transporte seguros de principios activos farmacéuticos de alta potencia (HPAPI) fotosensibles en polvo a granel, Recipiente de recogida de muestras o cosechas, Recipiente de cultivo, Almacenamiento de medios y reactivos fotosensibles, Transporte y transporte
Material Vidrio borosilicato (3.3)
Cantidad 10 Bottles
Esterilidad No estéril
Peso (métrico) 0.356 kg
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Certificaciones/conformidad CoC
Closure Included No
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Graduated Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 176 mm
Tipo de producto Laboratory Bottle
Tamaño del tapón 45
Diámetro (métrico) 86 mm
Título del producto
DWK Life Sciences™ Frasco de laboratorio DURAN™ protect+, ámbar, plástico con revestimiento de seguridad, sólo frasco, con rosca DIN 168-1, graduado >