Learn More
DWK Life Sciences™ Frasco de laboratorio DURAN™ protect+, transparente, plástico con revestimiento de seguridad, con rosca DIN 168-1, graduado
Tienda DWK Life Sciences Productos
Descripción
Los frascos DURAN™ GL ISO se han convertido en el estándar de oro de los frascos multifuncionales de laboratorio desde su introducción en 1972. La versión protect+ con revestimiento de seguridad de los frascos combina lo mejor de ambos mundos: vidrio de borosilicato USP/EP Tipo I 3.3 prácticamente inerte en el interior y una capa protectora de plástico de seguridad en el exterior. Los frascos se moldean a partir de vidrio transparente de gran pureza o de vidrio transparente ambarizado exteriormente que, a continuación, se recubre con una capa translúcida de poliamida PA 12 para reducir los riesgos de rotura del vidrio y de salpicaduras de líquido en caso de rotura.
La combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño robusto proporciona una vida útil rentable. Las botellas disponen de una escala de volumen graduada de fácil lectura. Cada botella lleva impreso un código de rastreo para facilitar la trazabilidad del lote de fabricación. Las versiones de botellas de vidrio DURAN™ ámbar garantizan que los contenidos sensibles a la luz estén protegidos de los efectos de la fotodegradación. La protección contra la luz ultravioleta cumple las normas internacionales USP/EP. Todos los frascos con revestimiento protect+ se suministran con tapas protectoras a presión para proteger el interior de los frascos de la contaminación durante la distribución. Los cierres de rosca y los anillos vertedores a juego pueden pedirse por separado. Disponibles en una amplia gama de capacidades nominales de frascos, desde 25 ml hasta 5 litros, y tamaños de cuello desde GL 25 hasta GLS 80™ de boca ancha.
- Fabricado a partir de vidrio de borosilicato DURAN™ recubierto de poliamida DURAN™ es un vidrio neutro, clasificado como Vidrio Tipo I según USP , EP (3.2.1) y JP , y cumple los requisitos de ASTM E438, Tipo I, Clase A.
- Reducir los riesgos de rotura de cristales y salpicaduras de líquidos en caso de rotura
- El revestimiento exterior de polímero ofrece protección contra arañazos, fugas* y astillas* (*sólo se aplica a botellas de 2000 ml o menos)
- El revestimiento de seguridad de poliamida 12 tiene una gran resistencia química
- El revestimiento protector proporciona un agarre más seguro
- El revestimiento tiene certificación de sala limpia Fraunhofer IPA TESTED DEVICE™.
- Contacto con alimentos certificado por la FDA y la UE Material de revestimiento seguro
- Almacenamiento y transporte seguros de principios activos farmacéuticos de alta potencia (HPAPI) en polvo a granel
- Se suministra con tapa antipolvo
- El proceso de recubrimiento no utiliza compuestos orgánicos volátiles COV ni isocianatos
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Sin sustancias que dañen al medioambiente
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 mL |
Capacidad (imperial) | 16,9 oz |
Color | Claro |
Para utilizar con (aplicación) | Preparación de medios y reactivos, Almacenamiento y envío seguros de principios activos farmacéuticos de alta potencia (HPAPI) a granel, Recipiente de recogida de muestras o cosechas, Recipiente de cultivo, Almacenamiento de medios y reactivos, Transporte y envío, Depósito de manipulación de líquidos |
Material | Vidrio borosilicato (3.3) |
Cantidad | 10 Bottles |
Esterilidad | No estéril |
Peso (métrico) | 0.356 kg |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
Certificaciones/conformidad | CoC |
Mostrar más |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%