Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco de laboratorio Protect, con rosca DIN, provisto de revestimiento de plástico, graduado
Descripción
Los frascos de laboratorio DURAN™ Original GL se han convertido los frascos multifuncionales de laboratorio de referencia desde su presentación en 1972. La versión revestimiento de protección de los frascos combina lo mejor de ambos mundos: vidrio de borosilicato 3.3 USP/EP Tipo I virtualmente inerte en el interior y una capa protectora de plástico de seguridad en el exterior. Los frascos están moldeadas con vidrio transparente de alta pureza, que luego se recubre con un revestimiento de plástico de PU transparente para reducir los riesgos de rotura del vidrio y las salpicaduras de líquido en caso de rotura. La combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño ISO 4796-1 robusto les proporciona una larga vida útil. Los frascos cuentan con una escala de volumen graduada fácil de leer y una zona de marcado en esmalte blanco permanente. Código de rastreo permanente en cada frasco para la trazabilidad del lote de fabricación. El revestimiento de seguridad cumple las normas de ASTM E1522 y es totalmente esterilizable en autoclave a 121 o 134 °C.
- El revestimiento proporciona protección contra arañazos, fugas* y salpicaduras* (* solo válido para frascos de un volumen de hasta 5000 ml)
- Revestimiento de alta resistencia y larga vida útil
- Sistema de rosca GL estandarizada y tapón coincidente estandarizado para un sellado especialmente hermético y un vertido sencillo y limpio
- Protección contra los rayos UV de hasta aprox. 380nm de longitud de onda debido al revestimiento externo
- Complete con tapón de rosca (PP, lengüeta de sellado integrada) y anillo de vertido (PP) para un vertido sin goteo y un trabajo limpio y seguro
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Impresión cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
- Los frascos de 10 y 25 ml tienen un borde de vidrio especialmente diseñado para un vertido optimizado, lo que permite prescindir de un anillo de vertido suplementario de plástico
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 56 mm |
Capacidad (métrico) | 100 ml |
Recubrimiento | Plastic |
Para utilizar con (aplicación) | Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recogida de muestras; recipiente de cultivo; almacenamiento de medios y reactivos; transporte y transporte; depósito de manipulación de líquidos |
Incluye | Con tapón de rosca y anillo de vertido en PP (azul) |
Material | Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno |
Cantidad | 10/paq. |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |