Learn More
DWK Life Sciences Frasco DURAN™ PURE, ámbar, con rosca DIN
BIOPHARMA
Código de producto. 15346798 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
20.000 mL
2000 ml
250 ml
25 ml
5000 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 12
paquete de 120
paquete de 210
paquete de 280
paquete de 30
paquete de 360
paquete de 48
paquete de 540
paquete de 940
Código de producto. 15346798
Marca: DWK Life Sciences 818065408
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una gama de frascos de alta calidad con protección contra la luz y cierres, diseñados para satisfacer las necesidades de la industria farmacéutica y biotecnológica.
Frascos de vidrio de borosilicato tipo I de alta calidad con rosca GL 25/GL 45 de color ámbar disponibles en tamaños de 25 ml hasta 20 l y diseñados para satisfacer las necesidades de la industria farmacéutica. Los frascos DURAN™ PURE se cierran mediante una tapa protectora para evitar posibles contaminaciones. El color ámbar, muy uniforme, duradero y químicamente resistente debido al uso de tecnología innovadora, ofrece protección para compuestos sensibles a la luz. DWK Life Sciences pone a disposición los Certificados de análisis (CoAs) con cada entrega, lo que garantiza el 100 % de la trazabilidad y el servicio de control de cambios. Los frascos DURAN™ PURE están disponibles con la documentación requerida por las autoridades reguladoras y cumplen con los requisitos de las farmacopeas internacionales.
  • La tapa protectora evita la contaminación en el frasco durante el almacenamiento y el transporte
  • Entrega de un único lote
  • Certificado de análisis (CoA)
  • 100% de inspección visual
  • Análisis de resistencia hidrolítica según EP, USP y JP para cada lote
  • Servicio de control de cambios e información para el cliente en caso de variaciones
  • 100 % de trazabilidad completa desde el inicio de la fabricación
  • archivo principal sobre fármacos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Para utilizar con (aplicación) Fabricación de fármacos y productos biotecnológicos sensibles a la luz; Almacenamiento y transporte de API sensibles a la luz, productos intermedios a granel, ingredientes y medios
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 10/paq.
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Diámetro (métrico) 101 mm