Learn More
DWK Life Sciences Frasco de DURAN™, ámbar, con rosca DIN
Una gama de frascos con protección contra la luz y cierres de alta calidad, diseñados para satisfacer las necesidades de la industria farmacéutica y biotecnológica.
Marca: DWK Life Sciences 818067306
278.82 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.40000kg
Descripción
Frascos de vidrio de borosilicato tipo I de alta calidad con rosca GL 25/GL 45 de color ámbar disponibles en tamaños de 25 ml hasta 20 l y diseñados para satisfacer las necesidades de la industria farmacéutica. Los frascos DURAN™ PURE se cierran mediante una tapa protectora para evitar posibles contaminaciones. El color ámbar, muy uniforme, duradero y químicamente resistente debido al uso de tecnología innovadora, ofrece protección para compuestos sensibles a la luz. DWK Life Sciences pone a disposición los Certificados de análisis (CoAs) con cada entrega, lo que garantiza el 100 % de la trazabilidad y el servicio de control de cambios. Los frascos DURAN™ PURE están disponibles con la documentación requerida por las autoridades reguladoras y cumplen con los requisitos de las farmacopeas internacionales.
- La tapa protectora evita la contaminación en el frasco durante el almacenamiento y el transporte
- Entrega de un único lote
- Certificado de análisis (CoA)
- 100% de inspección visual
- Análisis de resistencia hidrolítica según EP, USP y JP para cada lote
- Servicio de control de cambios e información para el cliente en caso de variaciones
- 100 % de trazabilidad completa desde el inicio de la fabricación
- archivo principal sobre fármacos
Especificaciones
5000 ml | |
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
GL 45 | |
182 mm |
Fabricación de medicamentos farmacéuticos sensibles a la luz y productos biotecnológicos; almacenamiento y transporte de APIs sensibles a la luz, sustancias a granel, ingredientes y medios | |
1 unidad | |
Esterilizable en autoclave |