Learn More
DWK Life Sciences Tapa roscada DURAN™ PURE Premium
Use el código promocional "21786" para aplicar la oferta.
Descripción
Tapas roscadas de plástico GL 25/GL 45 de alta calidad, diseñadas para satisfacer las necesidades de la industria farmacéutica. Las tapas DURAN™ PURE Premium en PFA y sus correspondientes juntas de silicona altamente inertes y revestidas de PTFE se fabrican en salas limpias. Está diseñada para el uso con frascos GL 25/ GL 45 DURAN™ PURE. Las tapas roscadas son compatible con los métodos comunes de autoclavado y otros métodos de esterilización. DWK Life Sciences pone a disposición los Certificados de análisis (CoAs) con cada entrega, lo que garantiza el 100 % de la trazabilidad y el servicio de control de cambios. Las tapas roscadas Premium DURAN™ PURE están disponibles con la documentación requerida por las autoridades reguladoras y cumplen con los requisitos de las farmacopeas internacionales.
- Alta pureza debido a la fabricación en salas limpias
- Entrega de un único lote
- Certificado de análisis (CoA)
- Control visual y dimensional
- Servicio de control de cambios e información para el cliente en caso de variaciones
- 100 % de trazabilidad completa desde el inicio de la fabricación
- Informe Extractables disponible
- archivo principal sobre fármacos
- Calidad farmacéutica según USP <88> Clase VI
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 51 mm |
Color | Transparente |
Para utilizar con (aplicación) | Fabricación de medicamentos farmacéuticos y productos biotecnológicos; almacenamiento y transporte de principios activos sensibles a la luz, sustancias a granel, ingredientes y medios |
Material | PFA, PTFE, silicona, PTFE, Silicone |
Cantidad | 5/paq. |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |