Learn More
DWK Life Sciences Frasco de reactivo, cuello ancho, transparente DURAN™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Los clásicos frascos de reactivo con tapón están moldeados con vidrio 3.3 de borosilicato de tipo 1 DURAN™ y son adecuados para el almacenamiento de reactivos y productos químicos líquidos y sólidos. Los frascos cuentan con un amplio cuello de junta esmerilada cónica y cumplen con la normativa ISO 4796-2. El cuello más ancho es más práctico para manejar polvos. El tapón de vidrio proporciona un excelente sellado que protege el contenido de la evaporación, la oxidación y la contaminación. Los frascos tienen un código de rastreo para la trazabilidad del lote de fabricación y una zona de marcado en esmalte blanco permanente.
- Fácil acceso al contenido del frasco gracias al ancho diámetro del cuello
- Todos los componentes son de vidrio de borosilicato y, por lo tanto, son adecuados para el almacenamiento de materiales agresivos
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Impresión cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 10.000 mL |
Descripción | Cuello con junta esmerilada estándar y tapón de vidrio de cabeza plana |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de reactivos, productos farmacéuticos y productos químicos sensibles al aire; almacenamiento de líquidos y productos farmacéuticos higroscópicos; transporte y envío de muestras |
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
Cantidad | 1 unidad |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Diámetro (métrico) | 229 mm |