Learn More
DWK Life Sciences Tapón de rosca DURAN™ con parte superior abierta para conexión de tubo, azul, GL 14, vidrio reforzado, PP (accesorio de tapón de conexión de rosca GL 45)
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Azul
Descripción
Sistema de conexión modular de tapón flexible GL 45 que acepta cuatro diámetros de tubos rígidos o semirrígidos diferentes (1,6 mm; 3,0 mm; 3,2 mm y 6,0 mm). Los tapones están disponibles con 2 o 3 puertos roscados GL 14. Los insertos de diferentes tamaños forman una junta hermética alrededor de los tubos. La compensación de presión estéril es posible mediante el uso de un filtro de jeringa de 0,2 micrómetros. Los puertos que no se utilicen se pueden sellar con un tapón de rosca GL 14 rojo.
- Se pueden aceptar tubos rígidos o semirrígidos de diferentes diámetros usando un tapón azul GL 14 con uno de los insertos
- Disponible con 2 o 3 salidas roscadas (puertos)
- Se pueden utilizar cinco diámetros de tubo diferentes (3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm y 12,0 mm) cambiando los insertos
- Aplicando presión positiva o negativa se puede bombear líquido fuera o dentro del frasco a través del tapón de rosca
- Compatible con todas las roscas GL 45 y, por lo tanto, de uso versátil
- Compatible con todas las roscas GLS 80 y, por lo tanto, de uso versátil
Accesorios adecuados:
- 1129750
- 1129751
- 1129815
- 1129816
- 1129817
- 1129818
Especificaciones
Especificaciones
Descripción | Tapón de rosca GL 14, PP, para conexión de tubos |
Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de líquidos; Suministro de disolventes para equipos de HPLC; Suministro de reactivos para equipos; Suministro de reactivos a los instrumentos; Suministro de biorreactores |
Material | Polipropileno, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
Cantidad | Paquete de 2 |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 14 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Título del producto
DWK Life Sciences Tapón de rosca DURAN™ con parte superior abierta para conexión de tubo, azul, GL 14, vidrio reforzado, PP (accesorio de tapón de conexión de rosca GL 45) >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido