Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Unión roscada SVS, en PBT
La unión roscada SVS se utiliza para conectar dos roscas de vidrio.
Marca: DWK Life Sciences 292260856
35.15 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.03400kg
Descripción
El acoplamiento roscado consta de dos tapones roscados, que se conectan entre sí a través de una pieza de manguera flexible. Este componente permite una conexión flexible de dos componentes de vidrio.
- Para la conexión flexible de dos conexiones roscadas de vidrio con sellado de silicona integral (VQM)
Especificaciones
Sí | |
Conexión de roscas de vidrio | |
GL 32 |
PBT | |
1 unidad |