Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Embudo de decantación, forma cónica, con macho en PTFE
El embudo de decantación permite la separación de líquidos inmiscibles (extracción líquido-líquido).
90.55€ - 153.00€
Especificaciones
Material | Borosilicato 3.3, PTFE, polipropileno |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Sí |
Para utilizar con (aplicación) | Separación de fases; extracción líquido-líquido; medición de cantidades de líquidos |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10580773
|
DWK Life Sciences
1064805 |
100 ml |
96.30€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10426332
|
DWK Life Sciences
1064807 |
500 ml |
110.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10243512
|
DWK Life Sciences
1064809 |
1000 ml |
153.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10658013
|
DWK Life Sciences
1064806 |
250 ml |
90.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Un embudo de separación tiene la forma de un matraz apuntado con una llave de drenaje en la punta. El embudo de separación se utiliza para la extracción líquido-líquido de dos líquidos no miscibles (proceso de separación de sustancias) y, por lo tanto, también puede utilizarse en procesos de limpieza. El líquido de mayor densidad se acumula en la parte inferior del recipiente y puede drenarse a través del grifo de drenaje. La escala impresa permite una determinación exacta del volumen.
- Forma cónica
- Con llave de paso de PTFE.
- Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
Especificaciones
Borosilicato 3.3, PTFE, polipropileno | |
Sí | |
Separación de fases; extracción líquido-líquido; medición de cantidades de líquidos | |
1 unidad |