Learn More
DWK Life Sciences Embudo de decantación DURAN, esférico, versión de uso industrial
Código de producto. p-7189123 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
2500 ml
250 ml
5000 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10363751
Marca: DWK Life Sciences 242915403
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El embudo de separación permite la separación de líquidos no miscibles (extracción líquido-líquido).
Un embudo de separación tiene la forma de un matraz apuntado con una llave de drenaje en la punta. El embudo de separación se utiliza para la extracción líquido-líquido de dos líquidos no miscibles (proceso de separación de sustancias) y, por lo tanto, también puede utilizarse en procesos de limpieza. El líquido de mayor densidad se acumula en la parte inferior del recipiente y puede drenarse a través del grifo de drenaje. La escala impresa permite una determinación exacta del volumen.
  • Esférica
  • Con llave de paso estándar en la base y tapón estándar en la base
  • Versión de uso industrial
  • Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 132 mm
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Boro 3,3
Esterilizables en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Separación de fases; extracción líquido-líquido
Cantidad 1 unidad