Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Llave de una vía, completa con macho de vidrio SBW-J
Llaves de paso con macho provisto de rosca.
489.00€ - 810.00€
Especificaciones
Material | Boro 3.3, SBW-J y polipropileno |
---|---|
Esterilizables en autoclave | No |
Anchura (métrico) | 1,5 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Instalación en equipos y dispositivos de vidrio |
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Calibre de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Calibre de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15884698
|
DWK Life Sciences
286403604 |
NS 12.5 | 2,5 mm |
700.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15894698
|
DWK Life Sciences
286404806 |
NS 14.5 | 2,5 mm |
745.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15824708
|
DWK Life Sciences
286407203 |
NS 18.8 | 6 mm |
565.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15814708
|
DWK Life Sciences
286406807 |
NS 18.8 | 4 mm |
489.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15804708
|
DWK Life Sciences
286405408 |
NS 14.5 | 4 mm |
810.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15874698
|
DWK Life Sciences
286403407 |
NS 12.5 | 2 mm |
705.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Las llaves de una vía DURAN™, completas con machos para llave DURAN™ provistos de rosca, representan el tipo más común de las llaves de paso esmeriladas. El macho en cuestión se asegura en la hembra de la llave mediante un seguro de llave compuesto por 3 piezas.- Llaves de paso esmeriladas con macho provisto de rosca en vidrio SBW-J
- Aseguramiento del macho en la hembra de la llave mediante un seguro de llave compuesto por 3 piezas
- Inclinación de 1:10
- Artículo de vidrio destinado para procesos adicionales de transformación
Especificaciones
Boro 3.3, SBW-J y polipropileno | |
No | |
1,5 mm | |
Instalación en equipos y dispositivos de vidrio |