Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Placa filtrante ranurada
Para el uso con filtros de papel o de membrana.
Marca: DWK Life Sciences 213404404
363.85 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.38500kg
Descripción
Las placas de criba ranuradas DURAN™ actúan como superficies de soporte para el filtro (por ejemplo, filtro de membrana o de papel), por ejemplo, en el caso de los embudos buechner.
- Soporte para filtros de membrana o de papel
Especificaciones
Vidrio borosilicatado 3.3 | |
Adecuado para filtración gruesa sin medio de filtrado adicional; filtración | |
5 | |
5 mm |