Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Hembra con esmerilado esférico, medidas en pulgadas
Para uniones de esmerilado flexibles.
47.30€ - 600.00€
Código de producto | Marca | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15884648
|
DWK Life Sciences
286322209 |
S 19/7 |
535.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15804668
|
DWK Life Sciences
286325403 |
S 35/20 |
149.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15844658
|
DWK Life Sciences
286323805 |
S 29/12 |
142.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15844668
|
DWK Life Sciences
286326605 |
S 35/25 |
149.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15834648
|
DWK Life Sciences
286320208 |
S 13/2 |
600.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15864658
|
DWK Life Sciences
286324201 |
S 29/15 |
132.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15864668
|
DWK Life Sciences
286327001 |
S 40/25 |
181.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15874668
|
DWK Life Sciences
286327207 |
S 41/25 |
199.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15824678
|
DWK Life Sciences
286328203 |
S 51/30 |
323.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10395151
|
DWK Life Sciences
286329002 |
S 64/40 |
47.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15854648
|
DWK Life Sciences
286321007 |
S 13/5 |
466.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15804658
|
DWK Life Sciences
286322603 |
S 19/9 |
500.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
Los esmerilados esféricos DURAN™ según DIN 12244 y 12264 se utilizan para realizar uniones flexibles de hasta 15°, dependiendo del tamaño del esmerilado. Desde un ángulo de = 5° se debe contar con una reducción de la hermeticidad. El tamaño nominal está compuesto por el diámetro nominal del esmerilado esférico y, dado el caso, del diámetro interior del tubo. Para las uniones de esmerilados se debe usar, por norma general, grasa de esmerilado o fundas de PTFE. Las pinzas para esmerilados esféricos con tornillo de fijación son un complemento perfecto para asegurar la unión de los esmerilados esféricos.- Según DIN 12244 y 12264
- Se pueden realizar uniones flexibles de hasta 15° según el tamaño del esmerilado (ángulo de = 5° de hermeticidad reducida)
- Mejor desconexión gracias a la mayor flexibilidad de la unión de los esmerilados.
- El tamaño nominal describe el diámetro nominal del esmerilado esférico.
- No es autoportante
- Artículo de vidrio destinado para procesos adicionales de transformación