Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Hembra con esmerilado esférico, pulida
Para uniones flexibles libres de grasa.
39.75€ - 278.00€
Código de producto | Marca | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15814668
|
DWK Life Sciences
286325806 |
24 mm |
236.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15884668
|
DWK Life Sciences
286327404 |
28 mm |
278.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15814658
|
DWK Life Sciences
286323008 |
12 mm |
180.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15874658
|
DWK Life Sciences
286324604 |
18 mm |
191.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10355201
|
DWK Life Sciences
286329405 |
48 mm |
39.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15864648
|
DWK Life Sciences
286321401 |
8 mm |
178.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La hermeticidad de la variante pulida de los esmerilados esféricos DURAN™ se consigue únicamente mediante el uso de la junta anular. Generalmente, tiene a su disposición 2 versiones de juntas anulares:- juntas de silicona con revestimiento de FEP- juntas anulares en VITONEl tamaño nominal está compuesto por el diámetro nominal del esmerilado esférico y, en caso necesario, del diámetro interior del tubo.Incluso esta variante permite conexiones flexibles comprendidas en un rango angular de 10 a 15°.- Se pueden realizar uniones flexibles de hasta 15° según el tamaño del esmerilado (ángulo de = 5° de hermeticidad reducida)
- Posibilita labores libres de grasa de esmerilado
- Se posibilita un cierre hermético gracias al uso de una junta anular adicional.
- El tamaño nominal describe el diámetro nominal del esmerilado esférico.
- No es autoportante
- Artículo de vidrio destinado para procesos adicionales de transformación