Learn More
DWK Life Sciences Tapón de conector GL 45 multipuerto de acero inoxidable DURAN™, PBT rojo, GL 45, 1 conector de tubos
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Descripción
Un sistema de conexión de manguera robusto y resistente para los frascos de laboratorio y de medios DURAN™ GL 45 de muchos tamaños. El adaptador del tapón del frasco simplifica la transferencia de líquidos dentro de los sistemas cerrados y estériles. Los accesorios de empuje en el interior y el exterior de la tapa son adecuados para conectar tubos flexibles con un diámetro interno de 8,0 mm. La pieza central de acero inoxidable que gira libremente permite abrir el frasco sin tener que desconectar las conexiones de los tubos. Las conexiones y la pieza central están hechas de acero inoxidable tipo 316L (1.4404/S31603). El sello de silicona y el tapón de rosca rojo GL 45 hecho de PBT aseguran un sello hermético a los líquidos. Amplio rango de aplicación de temperatura (hasta 180 °C). Esterilizable en autoclave (a 121 °C/15 minutos). Con el código de rastreo.
- Fácil fijación de los tubos mediante conectores macho encapsulados
- Los tres conectores macho estriados para tubos que se encuentran tanto en la parte superior como inferior del tapón permiten la conexión de tubos flexibles con un diámetro interior de 8 mm, como los tubos de silicona Sani-Tech™ Ultra (ULTRA-C-312).
- El centro de los conectores, de acero inoxidable, rota libremente, permitiendo así desenroscar el frasco sin necesidad de desconectar los tubos
- Transferencia simplificada de líquidos dentro de sistemas cerrados y estériles a través del adaptador del tapón del frasco
- Todos los componentes están totalmente soldados para evitar los huecos en los que puedan quedar atrapados los líquidos
- Superficie higiénica y electropulida para permitir una limpieza y una esterilización adecuadas
- Se consigue un sellado estanco por medio de una junta de silicona y el tapón roscado rojo en PBT GL 45
Especificaciones
Descripción | Conector de 1 puerto |
Para utilizar con (aplicación) | GL 32; recogida de muestras de recipientes grandes en frascos; tapa de recipientes para la conexión a equipos de laboratorio; conjuntos de puertos para matraces de espinos y recipientes de cultivo celular; autoclave de medios en frascos |
Material | Acero inoxidable tipo 316L, PBT, silicona, PBT, Silicone |
Cantidad | 1 unidad |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Diámetro (métrico) | 54 mm |