Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Hembra, esmerilado
Para una unión rígida y autoportante.
Brand: DWK Life Sciences 286517005
139.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 5.00000kg
Description
La junta cónica esmerilada es la junta más común en la ingeniería de equipos de vidrio. Los manguitos DURAN™, esmerilados, cumplen con la forma E de la norma DIN 12249 en su diseño y cumplen con requisitos más altos de rugosidad de la superficie. Esto reduce la necesidad de moler grasa y el riesgo de atascos. Siempre deben usarse juntas esmeriladas con grasa esmerilada o manguitos de PTFE. Las pinzas para juntas esmeriladas cónicas KECK™ son el complemento perfecto para asegurar la junta esmerilada cónica.
- De conformidad con la forma E de la norma DIN 12249
- Esmerilado (calidad de molienda más fina, menor profundidad de rugosidad)
- La superficie más fina reduce el riesgo de atasco de los cortes
- Reducción de la necesidad de grasa
- Tasa de fuga muy baja
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Specifications
50/Paq. | |
Acabada | |
1,5 mm |
Instalación en equipos y dispositivos de vidrio | |
13 mm |