Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Macho para llave, hueco, con rosca y mango de vidrio, completo con seguro de llave de 3 piezas
Para el uso en casos de mayores exigencias con respecto a la hermeticidad.
630.00€ - 1670.00€
Especificaciones
Material | Borosilicato 3.3, Polipropileno |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Sí |
Para utilizar con (aplicación) | Cuando se trabaja con cambios de temperatura y requisitos de estanquidad más altos |
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15941511
|
DWK Life Sciences
286046201 |
NS 21.5 |
965.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15814538
|
DWK Life Sciences
286047009 |
NS 24 |
1315.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15884528
|
DWK Life Sciences
286044406 |
NS 18.8 |
630.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15864528
|
DWK Life Sciences
286043007 |
NS 14.5 |
1070.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15854528
|
DWK Life Sciences
286041803 |
NS 12.5 |
1005.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15824538
|
DWK Life Sciences
286047206 |
NS 29.2 |
1670.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Los machos para llave DURAN™ huecos son adecuados para trabajos con cambios de temperatura y mayores exigencias con respecto a la hermeticidad.- Macho para llave hueco con rosca, mango de vidrio y seguro de llave de 3 piezas
Especificaciones
Borosilicato 3.3, Polipropileno | |
Sí | |
Cuando se trabaja con cambios de temperatura y requisitos de estanquidad más altos |