Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tapón, de caucho de bromobutilo, tapón recto, para frascos de laboratorio GL 25 y GL 45
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Junta cónica estándar:
GL 25
GL 45
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
El tapón de caucho de bromobutilo DURAN™ brinda un sellado estanco a los gases para todos los frascos de laboratorio GL 25 y GL 45. El caucho de bromobutilo es esencialmente impermeable a la mayoría de los gases y proporciona un entorno controlado dentro de la botella de vidrio para materiales sensibles al oxígeno. Útil para mantener las condiciones de cultivo anaerobio. El caucho de butilo permite múltiples punciones que facilitan el acceso al contenido con una jeringa.
- Elastómero de caucho de bromobutilo (USP <381> / EP 3.2.9 Tipo I tapón para pruebas químicas y de penetración)
- El sellado hermético proporciona un entorno controlado en el frasco
- Certificado de conformidad (CoC)
- El caucho de butilo facilita el acceso al contenido con una jeringa
- Material elástico para un sellado eficaz y autosellado fiable después de la perforación con aguja
- El material está prácticamente libre de sustancias orgánicas que podrían llegar a filtrarse el medio de incubación
- La forma del tapón y las propiedades del material están optimizadas para adaptarse a los frascos DURAN™ GL 25 y GL 45
- Intervalo de temperatura de funcionamiento amplio: De - 50 a + 121 °C
- Adecuado para esterilización en autoclave/vapor a 121 °C durante 20 minutos
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 41 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de microorganismos anaerobios; almacenamiento de medios de cultivo aerobios; investigación de oxidación aerobia del metano (MOX); almacenamiento de materiales sensibles al oxígeno o a la humedad, como API; recubrimiento de nitrógeno; aplicaciones que requieren purga de gases o transferencia de muestras a través de una jeringa |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Junta cónica estándar | GL 45 |
| Esterilizables en autoclave | No |
| Color | Gris |
| Material | BIIR |
| Forma | Recto |