Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tapón, de caucho de bromobutilo, tapón recto, para frascos de laboratorio GL 25 y GL 45
Código de producto. 16404954 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Junta cónica estándar:
GL 25
GL 45
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 16404954
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 292061301
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El tapón de caucho de bromobutilo DURAN™ brinda un sellado estanco a los gases para todos los frascos de laboratorio GL 25 y GL 45.
El tapón de caucho de bromobutilo DURAN™ brinda un sellado estanco a los gases para todos los frascos de laboratorio GL 25 y GL 45. El caucho de bromobutilo es esencialmente impermeable a la mayoría de los gases y proporciona un entorno controlado dentro de la botella de vidrio para materiales sensibles al oxígeno. Útil para mantener las condiciones de cultivo anaerobio. El caucho de butilo permite múltiples punciones que facilitan el acceso al contenido con una jeringa.
  • Elastómero de caucho de bromobutilo (USP <381> / EP 3.2.9 Tipo I tapón para pruebas químicas y de penetración)
  • El sellado hermético proporciona un entorno controlado en el frasco
  • Certificado de conformidad (CoC)
  • El caucho de butilo facilita el acceso al contenido con una jeringa
  • Material elástico para un sellado eficaz y autosellado fiable después de la perforación con aguja
  • El material está prácticamente libre de sustancias orgánicas que podrían llegar a filtrarse el medio de incubación
  • La forma del tapón y las propiedades del material están optimizadas para adaptarse a los frascos DURAN™ GL 25 y GL 45
  • Intervalo de temperatura de funcionamiento amplio: De - 50 a + 121 °C
  • Adecuado para esterilización en autoclave/vapor a 121 °C durante 20 minutos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diámetro (métrico) 22,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de microorganismos anaerobios; almacenamiento de medios de cultivo aerobios; investigación de oxidación aerobia del metano (MOX); almacenamiento de materiales sensibles al oxígeno o a la humedad, como API; recubrimiento de nitrógeno; aplicaciones que requieren purga de gases o transferencia de muestras a través de una jeringa
Cantidad 10/paq.
Junta cónica estándar GL 25
Esterilizables en autoclave
Color Gris
Material BIIR
Forma Recto
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.