Learn More
DWK Life Sciences Matraz Erlenmeyer DURAN™ SUPER DUTY, cuello estrecho, con borde reforzado
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
La vida puede ser dura para el instrumental de vidrio de laboratorio, como vasos de precipitados, matraces y cilindros. La manipulación brusca y los procesos de laboratorio como el lavado automatizado pueden causar daños y roturas. Los productos DURAN™ SUPER DUTY fueron especialmente desarrollados para hacer frente mejor a la vida del laboratorio. Los productos DURAN™ SUPER DUTY se caracterizan por una mayor resistencia mecánica lograda gracias al borde reforzado. Como resultado de esta modificación, se mejora la resistencia al impacto y se reduce significativamente el riesgo de rotura accidental. Los productos DURAN™ SUPER DUTY aumentan la seguridad en el laboratorio y ayudan a minimizar el riesgo de lesiones. La mayor esperanza de vida de los productos SUPER DUTY significa que son más económicos de utilizar a largo plazo.
- Mayor resistencia al impacto, estabilidad y resistencia mecánica conseguidas gracias al borde reforzado
- Debido a la reducción del riesgo de rotura accidental, se minimiza el riesgo de lesiones y se aumenta la seguridad del usuario
- Económicos gracias a una mayor vida útil y una excelente protección contra la corrosión
- Escala blanca de fácil lectura con marcas de graduación para estimar el contenido
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro de base (métrico) | 220 mm |
| Capacidad (métrico) | 5000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones exigentes; calentamiento; dilución de soluciones; mezcla de varios componentes; medición de cantidades de líquido; nota de aplicación: Para evitar roturas debido a la tensión térmica, se recomienda un calentamiento uniforme y lento de los productos SUPER DUTY |
| N.° por paquete | 1/paq. |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |