Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ SUPER DUTY Matraz Erlenmeyer, cuello ancho, con borde reforzado
Los productos DURAN SUPER DUTY tienen un borde reforzado especialmente diseñado para mejorar la estabilidad mecánica. De esta manera aumenta la resistencia al impacto y se reduce el peligro de roturas.
91.20€ - 189.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones exigentes; calentamiento; dilución de soluciones; mezcla de varios componentes; medición de cantidades de líquido; nota de aplicación: Para evitar roturas debido a la tensión térmica, se recomienda un calentamiento uniforme y lento de los productos SUPER DUTY |
N.° por paquete | 10/paq. |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11870650
|
DWK Life Sciences
212273604 |
250 ml |
101.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11860650
|
DWK Life Sciences
212272402 |
100 ml |
91.20€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13168076
|
DWK Life Sciences
212274403 |
500 ml |
120.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11639878
|
DWK Life Sciences
212275408 |
1000 ml |
189.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
En el laboratorio, los vasos de precipitado, matraces Erlenmeyer y probetas graduadas son sometidos a esfuerzos mecánicos, como por ejemplo durante limpiezas frecuentes en lavadoras para laboratorio. Para aumentar el rendimiento de estos recipientes de vidrio, se han desarrollado los vasos, matraces Erlenmeyer y probetas graduadas DURAN™ SUPER DUTY. Los productos DURAN™ SUPER DUTY tienen un borde reforzado especialmente diseñado para mejorar la estabilidad mecánica. De esta manera aumenta la resistencia al impacto y se reduce considerablemente el peligro de roturas. Los productos DURAN™ SUPER DUTY minimizan además el riesgo de lesiones y, por lo tanto, optimizan la seguridad de los usuarios en el laboratorio. Su larga durabilidad, hace que los recipientes de vidrio DURAN™ SUPER DUTY sean más rentables.- El borde reforzado proporciona mayor resistencia al impacto, estabilidad y resistencia mecánica
- El riesgo de roturas reducido minimiza el riesgo de lesiones y, por lo tanto, optimiza la seguridad para el usuario
- Mayor rentabilización gracias a la larga vida útil y la protección contra la corrosión
- El cuello ancho permite un llenado y una limpieza cómodos
- Escala de fácil lectura con divisiones de trazo largo en marcas principales para la medición del contenido
- Impresión vitrificada de permanente durabilidad en color blanco
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Para aplicaciones exigentes; calentamiento; dilución de soluciones; mezcla de varios componentes; medición de cantidades de líquido; nota de aplicación: Para evitar roturas debido a la tensión térmica, se recomienda un calentamiento uniforme y lento de los productos SUPER DUTY | |
10/paq. | |
Sí |