Learn More
DWK Life Sciences Tubo de ensayo DURAN™ con reborde granulado o plano
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescription
Transferir sustancias y líquidos a otros estados de agregación y, por tanto, iniciar nuevas reacciones son procedimientos muy importantes en el trabajo diario de un laboratorio. Para estos trabajos se utiliza una amplia variedad de recipientes, aparatos y equipos. Los controles de reacción, las series de ensayos y las muestras preliminares se realizan generalmente en tubos de ensayo debido a las pequeñas cantidades de sustancia que se suelen extraer.
- De pared gruesa y, por lo tanto, presenta una resistencia mecánica especialmente elevada
- Disponible con reborde granulado o plano
- Con fondo redondo
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Specifications
Specifications
| Descripción | De 1,0 a 1,2 mm de grosor |
| Capacidad (métrico) | 70 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Para utilizar con | Calentamiento de pequeñas cantidades de sustancia; pretratamientos; almacenamiento y transporte de pequeñas cantidades de líquido |
| Cantidad | 50/paq. |
| Con reborde | Reborde plano |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro (métrico) | 25 mm |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.