Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ TILT Bottle Tag, GL 56, de silicona
Identificación sencilla por colores para los frascos DURAN™ TILT.
35.70€
Especificaciones
Material | Silicona |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Codificación e identificación de colores; fijación del protector de luz |
N.° por paquete | 20/paq. |
Tamaño de rosca | GL 56 |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15503547
|
DWK Life Sciences
292435626 |
Naranja |
35.70€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15513547
|
DWK Life Sciences
292435634 |
Amarillo |
35.70€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15523547
|
DWK Life Sciences
292435659 |
Azul |
35.70€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15533547
|
DWK Life Sciences
292435667 |
Morado |
35.70€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Las Bottle Tags pueden ser utilizadas para marcar individualmente los frascos por colores o bien para fijar la funda protectora contra la luz alrededor del frasco. Las Bottle Tags GL 56 están disponibles en cuatro colores: naranja, amarillo, azul y violeta.- Las Bottle Tags pueden ser utilizadas o bien para marcar individualmente los frascos por colores o para fijar en ellos la funda protectora contra la luz
- Gracias a su elasticidad, se pueden colocar de forma fácil y segura alrededor del cuello del frasco, incluso si el frasco ya está provisto de una tapa roscada
- Con la ayuda de una lengüeta, fácil de quitar con y sin guantes
- Químicamente resistente, termorresistente y reutilizable
Especificaciones
Silicona | |
20/paq. | |
Sí |
Codificación e identificación de colores; fijación del protector de luz | |
GL 56 |