Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Frascos de pesaje
Click to view available options
Junta cónica estándar: NS 40/12; Altura: 25 mm; Capacidad: 15 ml
Descripción
- Con tapa o tapa NS intercambiable
- Con etiqueta de inscripción
- Con tamaño (mm) y capacidad (ml) reducidos
- Disponibles en formato estéril y no estéril
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
Altura (métrico) | 25 mm |
Tipo de producto | Frasco de pesaje |
Formulario | Bajo |
Incluye | Tapón de NS intercambiable con etiqueta de inscripción |
Cantidad | Paquete de 6 |
Número de tapón | NS 40/12 |
Línea de productos | Frasco |