Learn More
DWK Life Sciences™ Columna Vigreux DURAN™, con 2 juntas esmeriladas estándar, completa, con camisa de vidrio deslizante
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Junta cónica estándar:
NS 24/29
NS 29/32
Longitud (métrico):
450 mm
650 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Las columnas Vigreux se utilizan en la destilación fraccionada para mejorar la separación de sustancias. Las hendiduras ligeramente anguladas hacia abajo aumentan considerablemente la superficie de contacto entre la fase gaseosa y el vidrio, es decir, la superficie de refrigeración.
- Cierre hermético gracias a la junta esmerilada estándar
- Con camisa de vidrio deslizante
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Destilación fraccionada; refrigeradores de laboratorio, condensación de gases y vapores |
| Longitud (métrico) | 650 mm |
| Material | Boro 3.3 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Junta cónica estándar | NS 29/32 |
| Esterilizables en autoclave | Sí |