Learn More
DWK Life Sciences Matraz aforado DURAN™, clase A, ámbar, certificado por lote
Los matraces aforados DURAN™ se utilizan para la medición precisa de cantidades específicas de líquidos. Suponen una ayuda para el análisis volumétrico en el trabajo de laboratorio cuantitativo. Estos matraces aforados están certificados por lotes.
67.35€ - 254.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3,3, polietileno (dividido en valores múltiples), Polyethylene |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento y transporte de materiales sensibles a la luz; medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores |
N.° por paquete | 2/paq. |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15230896
|
DWK Life Sciences
246760954 |
5 ml (cuello ancho) |
67.35€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15240896
|
DWK Life Sciences
246761059 |
10 ml (cuello ancho) |
68.23€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15250896
|
DWK Life Sciences
246761256 |
20 ml |
67.35€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15260896
|
DWK Life Sciences
246761453 |
25 ml |
67.35€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 28-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15270896
|
DWK Life Sciences
246761753 |
50 ml |
71.05€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15280896
|
DWK Life Sciences
246762458 |
100 ml (tamaño del tapón 12/21) |
72.35€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15290896
|
DWK Life Sciences
246762552 |
100 ml (tamaño del tapón 14/23) |
72.35€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 26-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15200906
|
DWK Life Sciences
246763257 |
200 ml |
90.75€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 26-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15210906
|
DWK Life Sciences
246763651 |
250 ml |
99.95€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 26-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15220906
|
DWK Life Sciences
|
500 ml |
121.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 26-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15230906
|
DWK Life Sciences
246765455 |
1000 ml |
194.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15240906
|
DWK Life Sciences
246766357 |
2000 ml |
254.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Los matraces aforados están disponibles en dos clases de precisión diferentes: Clase A y clase B. Las dos clases difieren en la precisión de la medición, siendo la clase A la máxima precisión, y la clase B es aproximadamente la mitad de la clase A. Los matraces aforados con precisión de clase A tienen una impresión azul para los productos de vidrio transparente y una impresión blanca para versiones ámbar. Los matraces aforados con número de lote y clase A de precisión se suministran con un certificado de lote. Este certificado informa del valor medio obtenido al medir el lote en cuestión, la desviación estándar y el día de emisión. Los certificados de lote también se pueden recuperar en línea. El número de lote consta de cuatro dígitos. Los dos primeros números especifican el año de producción, y los dos siguientes números especifican el lote, por ejemplo: 18,01.
- Protección contra los rayos UV debido a la coloración externa
- La aplicación externa del color asegura que las superficies de vidrio del interior mantengan las propiedades de vidrio DURAN™ estándar
- Color ámbar muy duradero y químicamente resistente
- Calibración basada en el volumen vertido (In) a una temperatura de referencia de + 20 °C
- Excelente precisión durante la medición volumétrica y la estabilidad de procesos de alta calidad
- Gracias al procesamiento exacto y a las escalas calibradas con precisión, permiten la determinación y medición de volumen de alta precisión
- Tienen un tapón de polietileno ergonómico para apretarlo o quitarlo de manera fácil y segura
- Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase A de precisión
- Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3,3, polietileno (dividido en valores múltiples), Polyethylene | |
Almacenamiento y transporte de materiales sensibles a la luz; medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores | |
2/paq. | |
Autoclavable |