Learn More
DWK Life Sciences Matraz aforado DURAN™, clase A, certificado por lote
Los matraces aforados DURAN™ se utilizan para la medición precisa de cantidades específicas de líquidos. Suponen una ayuda para el análisis volumétrico en el trabajo de laboratorio cuantitativo. Estos matraces aforados están certificados por lotes.
39.65€ - 233.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3,3, polietileno (dividido en valores múltiples), Polyethylene |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15210866
|
DWK Life Sciences
246780159 |
1 ml |
71.05€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15220866
|
DWK Life Sciences
246780253 |
2 ml |
82.30€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15230866
|
DWK Life Sciences
246780956 |
5 ml (cuello ancho) |
39.65€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15287339
|
DWK Life Sciences
246781052 |
10 ml (cuello ancho) |
39.90€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15250866
|
DWK Life Sciences
246781258 |
20 ml |
41.10€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15260866
|
DWK Life Sciences
246781455 |
25 ml |
41.10€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15270866
|
DWK Life Sciences
246781755 |
50 ml |
44.85€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15280866
|
DWK Life Sciences
246782451 |
100 ml (tamaño del tapón 12/21) |
49.95€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15290866
|
DWK Life Sciences
246782554 |
100 ml (tamaño del tapón 14/23) |
50.50€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15200876
|
DWK Life Sciences
246783259 |
200 ml |
57.25€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15210876
|
DWK Life Sciences
246783653 |
250 ml |
59.35€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15220876
|
DWK Life Sciences
246784452 |
500 ml |
70.25€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15230876
|
DWK Life Sciences
246785457 |
1000 ml |
130.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15240876
|
DWK Life Sciences
246785551 |
1000 ml (cuello ancho) |
137.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15250876
|
DWK Life Sciences
246786359 |
2000 ml |
174.72€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15260876
|
DWK Life Sciences
246787355 |
5000 ml |
233.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Los matraces aforados están disponibles en dos clases de precisión diferentes: Clase A y clase B. Las dos clases difieren en la precisión de la medición, siendo la clase A la máxima precisión, y la clase B es aproximadamente la mitad de la clase A. Los matraces aforados con precisión de clase A tienen una impresión azul para los productos de vidrio transparente y una impresión blanca para versiones ámbar. Los matraces aforados con número de lote y clase A de precisión se suministran con un certificado de lote. Este certificado informa del valor medio obtenido al medir el lote en cuestión, la desviación estándar y el día de emisión. Los certificados de lote también se pueden recuperar en línea. El número de lote consta de cuatro dígitos. Los dos primeros números especifican el año de producción, y los dos siguientes números especifican el lote, por ejemplo: 18,01.
- Calibración basada en el volumen vertido (In) a una temperatura de referencia de + 20 °C
- Excelente precisión durante la medición volumétrica y la estabilidad de procesos de alta calidad
- Gracias al procesamiento exacto y a las escalas calibradas con precisión, permiten la determinación y medición de volumen de alta precisión
- Tienen un tapón de polietileno ergonómico para apretarlo o quitarlo de manera fácil y segura
- Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase A de precisión
- Impresión azul de alta resistencia
- Con marca de anillo impresa para aportar una mejor visibilidad
- La influencia de factores no deseables se mantiene al mínimo absoluto
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3,3, polietileno (dividido en valores múltiples), Polyethylene | |
Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores | |
Autoclavable |