Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco de Woulff, 3 bocas con esmerilado normalizado, y tubuladura en la base
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
5000 ml
Descripción
Los frascos de Woulff forman parte de un equipo de vacío, en el que se utilizan, por un lado, como recipientes colectores para la generación de gases o para la limpieza y/o secado de gases. Como parte de un equipo de vacío, los frascos de Woulff son adecuados para aplicaciones de vacío y, a menudo, también se utilizan como recipiente intermedio para evitar la caída espontánea del vacío y la succión de líquido asociada de nuevo en la bomba de vacío.
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Tres juntas esmeriladas estándar para la importación o exportación de gases
- Acceso adicional a través de los tubos esmerilados
- Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 5000 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Recogida y disolución de gases en líquidos; producción de gases; funcionamiento seguro en condiciones de vacío; en la serie: Purificación de un gas |
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
N.° por paquete | 1/Paq. |
Acabado del cuello | Fondo de la junta cónica estándar 29/32 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Diámetro (métrico) | 185 mm |