Learn More
DWK Life Sciences Frasco de laboratorio DURAN™ YOUTILITY™, ámbar, GL 45, conforme a USP 660 y USP 671 (transmisión espectral), graduado
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Las zonas de agarre de forma especial a ambos lados del frasco permiten un manejo más fácil y seguro. La forma más delgada del frasco YOUTILITY™ permite un uso más óptimo del espacio limitado en autoclaves y refrigeradores de laboratorio. Los frascos se pueden apilar cómodamente de forma horizontal. Su área de etiquetado predefinida es compatible con las etiquetas autoadhesivas de los frascos YOUTILITY™. Frascos de tamaño secuencial 125, 250, 500 y 1000 ml. Los frascos de vidrio están moldeados a partir de borosilicato 3.3 de DURAN™ que ha sido probado, un vidrio neutro de farmacopea tipo 1. El vidrio DURAN™ ofrece una muy buena resistencia química y alta resistencia a la temperatura. Como alternativa al vidrio transparente DURAN™, el vidrio de color ámbar ofrece protección contra la luz ultravioleta para materiales fotosensibles, y cumple completamente los requisitos de las normas USP y Eur. farmacopea 3.2.1. Debido a la adición de una capa de color ámbar aplicada externamente y fusionada con el vidrio de forma permanente. Las características del interior del frasco no se ven afectadas por este procedimiento. Los frascos de vidrio ámbar son adecuados para el almacenamiento o transporte de medios fotosensibles.
- Protección contra los rayos UV de hasta aprox. 500 nm de longitud de onda debido a la coloración externa
- La aplicación externa del color asegura que las superficies de vidrio del interior mantengan las propiedades de vidrio DURAN™ estándar
- Color ámbar muy duradero y químicamente resistente
- Manejo más fácil y seguro, gracias a las empuñaduras especialmente moldeadas en ambos lados del frasco
- Apertura y cierre más rápidos debido a la rosca acortada que sigue siendo compatible con los cierres y accesorios GL 45
- Las estrías y molduras optimizadas de la tapa roscada de diseño ergonómico, permiten abrir y cerrar el frasco de manera simplificada y más rápida, especialmente para usuarios con manos pequeñas o para trabajos con guantes
- El campo de rotulado predefinido para la colocación de etiquetas autoadhesivas DURAN™ YOUTILITY™ permite una identificación clara del frasco
- La forma más delgada del frasco permite aprovechar de manera óptima el espacio en autoclaves y neveras de laboratorio
- El probado sistema de cierre con junta labial garantiza una fiable hermeticidad a los líquidos
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 125 ml |
Recubrimiento | Plástico |
Para utilizar con (aplicación) | Preparación de materiales sensibles a la luz; almacenamiento de materiales sensibles a la luz; transporte y envío de materiales sensibles a la luz |
Incluye | Con tapón de rosca y anillo de vertido de PP |
Material | Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno |
Cantidad | 4/paq. |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Diámetro (métrico) | 55 mm |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31