Learn More
DWK Life Sciences Anillo de vertido DURAN™ YOUTILITY™, PP cian, GL 45
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
La forma ergonómica y optimizada del tapón de rosca tiene picos y surcos cómodos para un apriete o extracción más eficiente y fácil, especialmente para manos más pequeñas o enguantadas. La forma de cono invertido del tapón hace que el manejo del frasco sea más fácil y seguro. La rosca acortada dentro del tapón permite una apertura y cierre más rápidos, pero es totalmente compatible con las roscas de frasco de vidrio DIN GL 45 estándares. El sistema de sellado de tapones probado garantiza un sellado hermético. Un área de etiquetado predefinida en el tapón es compatible con la etiqueta YOUTILITY™ de separación autoadhesiva DURAN™.
- Totalmente compatible con todas las roscas GL 45
- Las estrías y molduras optimizadas de la tapa roscada de diseño ergonómico, permiten abrir y cerrar el frasco de manera simplificada y más rápida, especialmente para usuarios con manos pequeñas o para trabajos con guantes
- El probado sistema de cierre con junta labial garantiza una fiable hermeticidad a los líquidos
- Las áreas de etiquetado predefinidas son compatibles con las etiquetas para frascos YOUTILITY™ autoadhesiva DURAN™, para una identificación inequívoca de frascos y, además, son totalmente compatibles con todas las roscas GL 45 por lo que son muy versátiles
- Compatible con todas las roscas GL 45 y, por lo tanto, de uso versátil
Especificaciones
Especificaciones
Color | Azul claro |
Descripción | Anillos de vertido |
Para utilizar con (aplicación) | Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recogida de muestras; almacenamiento de medios y reactivos; transporte y transporte |
Material | Polipropileno |
Cantidad | 16/Paq. |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Diámetro (métrico) | 53 mm |