Learn More
Macherey-Nagel™ Placa TLC Durasil-25
Código de producto. 10318171 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. 10318171
Marca: Macherey-Nagel™ 812003
Solo quedan null
Especificaciones
Material Durasil-25
Tamaño de partículas 5-17 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 50/Paq.
Tipo Placa TLC
Volumen de poro 0,75 ml/g
Superficie específica ∼ 500 m2/g
Grosor (métrico) 0,25 mm
Dimensiones (L x An) 10 x 20 cm