Learn More
Macherey-Nagel™ Durasil-25/UV254 TLC Plate
Marca:  Macherey-Nagel™ 812008
Detalles adicionales : Peso : 3.19500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10058690
  • 181.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
para ver el stock
Especificaciones
Durasil-25
60 Å
Placa TLC
0,75 ml/g
0,25 mm
5-17 μm
25/Paq.
UV254
∼ 500 m2/g
20 x 20 cm