Learn More
Brady Vinyl Sleeve Yellow 16.00 mm x 4.40 mm BM-16x4.4-7
Marca:  Brady 312132
Vinyl Sleeve Yellow 16.00 mm x 4.40 mm BM-16x4.4-7
Detalles adicionales : Peso : 0.75000kg
Código de producto. 17837874
  • 380.00€ / paquete de 5000