Learn More
Brady™ Insertos de marcado de cables DuraSleeve™ para M6/M7
Los insertos de polipropileno DuraSleeve™ (B-390) son insertos rígidos imprimibles que han sido diseñados para imprimirse y colocarse en cables con la ayuda de soportes de marcado de cables de PVC transparente extruidos.
33.95€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | DIN VDE 0472 Part 815, DIN VDE 0472 Part 817, RoHS Compliant |
---|---|
Tipo de adhesivo | Non-adhesive |
Color | White |
Acabado | Mate |
Formato | Die-cut |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17818194
|
Brady™
176286 |
0.163 x 0.59 in. |
33.95€
paquete de 300 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17838134
|
Brady™
176287 |
0.163 x 1.18 in. |
33.95€
paquete de 300 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Los insertos de polipropileno DuraSleeve™ (B-390) son insertos rígidos imprimibles que han sido diseñados para imprimirse y colocarse en cables con la ayuda de soportes de marcado de cables de PVC transparente extruidos.
- El material B-390 cumple los requisitos de los materiales libres de halógenos según la norma DIN VDE 0472 parte 815
- Temperatura de servicio de -40°C a 100°C (de -40°F a 212°F)
- Los materiales Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
- Para imprimir este material se requiere una cinta. Use el número de referencia M61-R6010 para las impresoras de etiquetas M610/M611 y el número M7-R6000 para la impresora de etiquetas M710. Esta etiqueta ya no es compatible con las impresoras de la serie TLS
Especificaciones
DIN VDE 0472 Part 815, DIN VDE 0472 Part 817, RoHS Compliant | |
White | |
Die-cut | |
Labels | |
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling | |
300 etiquetas | |
-40°F to +212°F | |
0.163 in. |
Non-adhesive | |
Mate | |
Polypropylene | |
No estéril | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
Rectángulo | |
De -40 °C a +100 °C | |
4.14 mm |