Learn More
Brady™ Insertos de marcado de cables DuraSleeve™ para M610, M611, BMP61, M710 y BMP71
Los insertos de polipropileno DuraSleeve™ (B-390) son insertos rígidos imprimibles que han sido diseñados para imprimirse y colocarse en cables con la ayuda de soportes de marcado de cables de PVC transparente extruidos.
274.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | DIN VDE 0472 Part 815, RoHS Compliant |
---|---|
Tipo de adhesivo | Non-adhesive |
Color | White |
Acabado | Mate |
Formato | Die-cut |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17828134
|
Brady™
176280 |
0.163 in. x 0.59 in. |
274.00€
paquete de 3000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17898894
|
Brady™
176281 |
0.163 in. x 1.18 in. |
274.00€
paquete de 3000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Los insertos de polipropileno DuraSleeve™ (B-390) son insertos rígidos imprimibles que han sido diseñados para imprimirse y colocarse en cables con la ayuda de soportes de marcado de cables de PVC transparente extruidos.
- Los insertos se suministran en rollos formateados para impresión por transferencia térmica en la impresora de etiquetas M610 y en impresoras de sobremesa
- El material B-390 cumple los requisitos de los materiales libres de halógenos según la norma DIN VDE 0472 parte 815
- Temperatura de servicio de -40°C a 100°C (de -40°F a 212°F)
- Los materiales Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
- Para imprimir este material se requiere una cinta. Use el número de referencia M61-R6010 para las impresoras de etiquetas M610/M611 y el número M7-R6000 para la impresora de etiquetas M710. Esta etiqueta ya no es compatible con las impresoras de la serie TLS
Especificaciones
DIN VDE 0472 Part 815, RoHS Compliant | |
White | |
Die-cut | |
Labels | |
Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling | |
3000 etiquetas | |
-40°F to +212°F | |
0.163 in. |
Non-adhesive | |
Mate | |
Polypropylene | |
No estéril | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | |
Rectángulo | |
De -40 °C a +100 °C | |
4.14 mm |