Learn More
MMM Medcenter™ Durocell Heating Ovens
For applications in biological research, production and quality control.
Marca:  MMM Medcenter™ MC000912
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10671633
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • With resistant EPOLON coating to protect inner chamber from aggressive substances like acids or bases
  • Inner chamber made of stainless steel
  • Temperature range up to 125°C
  • Microprocessor control
  • Interface RS 232
  • Three programmes
  • Timer max. 99 h 59 min
Especificaciones
Especificaciones
111 L
Heating Oven
390 x 540 x 530 mm
860 mm
125°C
99 h y 59 min
760 mm
640 mm
Certificados
Ver productos accesorios