Learn More
Pinnacle Brush™ Cepillos plumeros
Cepillo de metal montado. Los cepillos plumeros Pinnacle Brush™ son perfectos para tareas delicadas.
Marca: Pinnacle Brush™ H1629
Descripción
- Montaje metálico
- Mango de madera
- Extremo en forma de ventilador
Especificaciones
Cepillo plumero | |
Eliminación de polvo | |
1 unidad |
Madera | |
200 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Pinnacle Brush™ Cepillos plumeros > Longitud: 200mm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction