Learn More
3M™ Filtros Dustmaster™
Se puede combinar con cartucho de gas y vapor de la serie 6000. El filtro de partículas 3M ofrece una resistencia baja a la respiración.
Marca: 3M™ 7000059865
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Se combina con los cartuchos de vapor de gas de la serie 6000 para proporcionar partículas y protección de gas/vapor
- Nota: Retenedores de filtro 3M 501necesarios para combinar la serie 5000 y 6000
Especificaciones
P2 | |
6000 and 7000 series facemasks | |
5/paq. |
Filtro de polvo | |
Filter |