Learn More
3M™ Filtros Dustmaster™
Se puede combinar con cartucho de gas y vapor de la serie 6000. El filtro de partículas 3M ofrece una resistencia baja a la respiración.
Marca: 3M™ 7000037674
59.70 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.12600kg
Descripción
Para una protección flexible P2 R contra partículas sólidas y líquidas, utilice 3M™ Particulate Filters 5925. Añaden protección contra partículas cuando se usan con filtros de gases y vapores 3M™ serie 6000 (usando el retenedor de filtro 3M™). Nuestros filtros de partículas ligeros le ayudan a trabajar de manera segura en entornos peligrosos. Están diseñados para optimizar su campo de visión, y se pueden utilizar con cualquier filtro de gases y vapores 3M™ serie 6000 y máscaras reutilizables 3M™ que tengan una conexión tipo bayoneta.Especificaciones
EN143 : 2000, Aprobado por la CE | |
P2 R | |
Partículas sólidas y líquidas | |
Filtro |
Retenedor de filtro | |
Filtro de partícula | |
Mascarillas faciales Series 6000 y 7000 |