missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Duvelisib (R enantiomer), MedChemExpress

Código de producto. 16439807
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16439807 5 mg 5 miligramos
16497288 10 mg 10 miligramos
16487246 100 mg 100 miligramos
16463307 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16439807

Marca: Medchem Express HY17044A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Duvelisib R enantiomer is a PI3K inhibitor, which is the less active enantiomer of Duvelisib.

Duvelisib R enantiomer is a PI3K inhibitor, which is the less active enantiomer of Duvelisib.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Duvelisib (R enantiomer)
Forma física Solid
CAS 1261590-48-0
Color Light Gray
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H17ClN6O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo IPI-145 R enantiomer INK1197 R enantiomer
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (239.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(C2=O)C(C=C([C@H](NC3=NC=NC4=C3N=CN4)C)N2C5=CC=CC=C5)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 416.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.86
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.