Learn More
Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes acuosas teñidas de color rojo
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Diámetro medio (métrico):
0,025 μm
0,05 μm
0,06 μm
0,10 μm
0,16 μm
0.16µm
0,20 μm
0,30 μm
0,40 μm
0,50 μm
0,60 μm
0,70 μm
0,80 μm
0,90 μm
1,0 μm
2,0 μm
3,0 μm
Cantidad:
1 unidad
1 unidades
10 mL
10 mL
15 mL
15mL
15 ml
60 mL
60 mL
90 mL
90 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
15 ml
60 ml
90 ml
cada uno
Descripción
Mejore la sensibilidad y la detectabilidad de los métodos analíticos mediante partículas fluorescentes acuosas Thermo Scientific™ Fluoro-Max teñidas de color rojo, que son suspensiones de microesferas con tinción interna y colores brillantes de alto contraste.
Las partículas fluorescentes Fluoro-Max emiten colores brillantes y distintivos cuando se iluminan con luz de longitudes de onda más cortas que la longitud de onda de emisión, lo que mejora el contraste y la visibilidad en relación con los materiales del fondo. Estas partículas de polímeros con tinción interna emplean el exclusivo proceso Firefli™ para incorporar el colorante por toda la matriz de polímero para emitir colores fluorescentes brillantes, minimizar el blanqueamiento fotográfico y evitar la lixiviación de colorante a medios acuosos.
Características:
La información espectral es aproximada y solo se usa como referencia. Las propiedades espectrales de los colorantes dependen de su concentración y entorno físico. Los máximos exactos de excitación y emisión pueden variar dependiendo del tamaño y la composición de las partículas.
Características:
- Fabricadas en poliestireno (PS), que tiene una densidad de 1,05 g/cm3 y un índice de refracción de 1,59 a 589 nm (25 °C).
- Se envasan en forma de suspensiones acuosas con un 1 % de sólidos.
- Se pueden detectar con un microscopio de epifluorescencia, un microscopio confocal, un fluorímetro, un espectrofotómetro de fluorescencia o un separador de células activado por fluorescencia.
- También se pueden detectar mediante una lámpara de minerales o de luz negra (ultravioleta).
La información espectral es aproximada y solo se usa como referencia. Las propiedades espectrales de los colorantes dependen de su concentración y entorno físico. Los máximos exactos de excitación y emisión pueden variar dependiendo del tamaño y la composición de las partículas.
Recomendada para:
- Prueba de filtros
- Rastreo de flujo
- Investigación biológica
Especificaciones
Especificaciones
| Aditivo | Trazas de surfactante que inhiben la aglomeración y fomentan la estabilidad |
| Concentración | Sólidos al 1 % |
| Contenido y almacenamiento | Unless otherwise stated, refrigerate (2° to 8°C) product when not in use but do not freeze. Store upright and keep bottle tightly sealed. Mix product with gentle inversion by hand or vortex mixer. Product comes with stir bar for continual mixing duriong sampling. |
| Contenido | Partículas de poliestireno tintadas en agua |
| Color | Rojo |
| Material | Poliestireno |
| Tipo de producto | Partícula fluorescente |
| Tipo de colorante | Rojo fluorescente Fireflli (542/612 nm) |
| Incluye | Folleto de instrucciones del paquete |
| Densidad de las partículas | 1,05g/cm³ |
| Mostrar más |