Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 755 NHS Ester
Etiquete los anticuerpos u otras proteínas como sondas para ensayos de imágenes de fluorescencia con el intervalo espectral completo de colorantes DyLight activados por éster NHS.
289.00€ - 422.00€
Especificaciones
Descripción | Éster de N-hidroxisucinimida (NHS) con DyLight 755 |
---|---|
Tipo de producto | Tinte |
Solubilidad | DMF (dimetilformamida) |
Contenido y almacenamiento | Almacenar desecado a - 20 °C. |
Reactividad química | Amina |
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11518010
|
Thermo Scientific™
62278 |
Éster de N-hidroxisucinimida (NHS) con DyLight 755 | 1 mg |
422.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 11-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12112310
|
Thermo Scientific™
62279 |
Éster de N-hidroxisucinimida (NHS) con DyLight 755 | 5 x 50 μg |
289.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 05-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Los colorantes reactivos a los sulfhidrilos Thermo Scientific™ DyLight son fluoradores DyLight activados por éster NHS para el etiquetado fluorescente de anticuerpos y otras proteínas que se utilizan como sondas moleculares para la obtención de imágenes celulares y otros métodos de detección de fluorescencia.
Los colorantes DyLight presentan una mayor intensidad de fluorescencia y fotoestabilidad que los colorantes Alexa™, CyDye™ y LI-COR™ en muchas aplicaciones, y se mantienen muy fluorescentes en un amplio intervalo de pH (pH de 4 a 9). Además, la solubilidad en agua de los colorantes DyLight permite una alta relación colorante-proteína sin precipitación durante la conjugación.Características destacadas:
Brillo: la alta intensidad de fluorescencia proporciona una sensibilidad excepcional y requiere menos conjugado.
Fotoestabilidad: la excepcional resistencia a la decoloración fotográfica permite la adquisición de imágenes por fluorescencia en las condiciones más exigentes (por ejemplo, con iluminación estructurada y en microscopia 4pi).
Compatibilidad de instrumentos: los espectros de emisión coinciden con las principales longitudes de onda de salida de los instrumentos de fluorescencia comunes.
Especificaciones
Éster de N-hidroxisucinimida (NHS) con DyLight 755 | |
DMF (dimetilformamida) | |
Amina | |
DyLight™ 755 | |
DyLight™ | |
754 |
Tinte | |
Almacenar desecado a - 20 °C. | |
Éster activo, succinimidilo éster, éster NHS | |
DyLight Fluors | |
776 | |
Proteínas |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.