Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ Antibody Labeling Kits
Etiquete anticuerpos o proteínas de forma covalente con colorantes DyLight para su uso en inmunofluorescencia, citometría de flujo, análisis Western blot y análisis de alto contenido.
544.00€ - 566.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Labeling Kit |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Almacene el éster de NHS DyLight a – 20 °C. Almacene todos los demás componentes del kit a 4 °C. |
Escala de etiquetado | De 0,5 a 1 mg |
Línea de productos | DyLight™ |
Reactividad química | Amina |
Código de producto | Marca | Excitación/emisión | Etiqueta o tinte | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Excitación/emisión | Etiqueta o tinte | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10741955
|
Thermo Scientific™
53020 |
400/420 | DyLight 405 |
544.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10381064
|
Thermo Scientific™
53024 |
490/525 | DyLight 488 |
552.00€
1 set |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10197873
|
Thermo Scientific™
53044 |
590/617 | DyLight 594 |
546.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 28-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10391404
|
Thermo Scientific™
53046 |
638/658 | DyLight 633 |
544.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10270154
|
Thermo Scientific™
53056 |
679/702 | DyLight 680 |
558.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 17-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10026763
|
Thermo Scientific™
53062 |
784/814 | DyLight 800 |
566.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 28-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11891184
|
Thermo Scientific™
62275 |
346/442 | DyLight 350 |
552.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11814574
|
Thermo Scientific™
84530 |
562/576 | DyLight 550 |
554.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11834574
|
Thermo Scientific™
84535 |
652/672 | DyLight 650 |
552.00€
1 set |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11572501
|
Thermo Scientific™
84538 |
749/775 | DyLight 755 |
558.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Los kits de etiquetado de anticuerpos Invitrogen DyLight proporcionan todo lo necesario para etiquetar 1 mg de anticuerpo o proteína con colorante DyLight reactivo a aminas y eliminar el colorante libre posteriormente. Elija entre una variedad de fluoróforos DyLight en todo el espectro para etiquetar su anticuerpo o proteína de forma covalente. Los anticuerpos etiquetados suelen estar listos para su uso en 90 minutos con un tiempo de manipulación mínimo. El kit contiene todos los componentes necesarios para realizar tres reacciones de etiquetado independientes utilizando 1 mg de IgG o cantidades similares de otras proteínas.
Los kits de etiquetado de anticuerpos Invitrogen DyLight permiten la creación de anticuerpos fluorescentes que están unidos covalentemente a diferentes fluoróforos DyLight. Los anticuerpos etiquetados con fluorescencia se pueden utilizar en una amplia variedad de aplicaciones de laboratorio, como microscopía de inmunofluorescencia, IHC, Western blot, ELISA, citometría de flujo o estrategias de detección por fluorescencia in vitro e in vivo.Los kits de etiquetado de anticuerpos DyLight contienen un derivado activado por el éster de NHS del colorante DyLight de alto rendimiento que se puede utilizar para etiquetar anticuerpos y otras proteínas con fluorescencia para la adquisición de imágenes celulares y otros métodos de detección por fluorescencia. El colorante DyLight es un colorante reactivo a aminas y se activa con una fracción de éster de N-hidroxisuccinimida (NHS) para reaccionar con grupos α-amino N-terminal expuestos o grupos ε-amino de residuos de lisina para formar enlaces amida estables.
Los kits de etiquetado de anticuerpos DyLight contienen todos los componentes necesarios para realizar tres reacciones de etiquetado independientes y la eliminación del colorante libre con 1 mg de IgG o cantidades similares de otras proteínas.
Los colorantes DyLight presentan una mayor intensidad de fluorescencia y fotoestabilidad que los colorantes CyDye y LI-COR™ en muchas aplicaciones y permanecen altamente fluorescentes en un amplio intervalo de pH (pH 4–9). Además, la solubilidad en agua de los colorantes fluorescentes DyLight permite obtener una alta relación colorante-proteína sin provocar la precipitación de conjugados. Por último, la alta solubilidad de estos fluoróforos permite añadir soluciones de proteínas directamente a cantidades específicas del reactivo de etiquetado.
Otras ventajas de los kits de etiquetado de anticuerpos DyLight:
· Alto rendimiento: alta intensidad de fluorescencia en un amplio intervalo de pH
· Varios colores: 10 colorantes diferentes en todo el espectro visible y parte del infrarrojo
· Especificidad: el colorante activado por el éster de NHS etiqueta proteínas y otras moléculas en aminas primarias (-NH2)
· Procedimiento optimizado: al seguir el protocolo estándar, se obtienen anticuerpos con excelentes relaciones colorante:proteína y tasas de recuperación para una actividad y un etiquetado con fluorescencia óptimos
También ofrecemos los kits de etiquetado de anticuerpos de microescala DyLight para un etiquetado de anticuerpos con fluorescencia rápido y eficaz para su uso en métodos con fluorescencia. Los kits de etiquetado de anticuerpos de microescala DyLight contienen todos los componentes necesarios para realizar cinco reacciones de etiquetado independientes utilizando 100 µg de IgG o cantidades similares de otras proteínas. Los tamaños de kit estándar y de microescala incluyen el fluoróforo DyLight reactivo a aminas en prácticos viales de un solo uso, así como resina de purificación y columnas de centrifugación para la preparación de conjugado listo para su uso.
Especificaciones
Labeling Kit | |
De 0,5 a 1 mg | |
Amina | |
DyLight™ |
Almacene el éster de NHS DyLight a – 20 °C. Almacene todos los demás componentes del kit a 4 °C. | |
DyLight™ | |
Anticuerpos, Proteínas |