Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ anti-E. coli O157
Código de producto. 10322443 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
cada uno
Código de producto. 10322443
Marca: Applied Biosystems™ 71003
Dynabeads E. coli anti-O157 is a tool for better sample preparation and improved cell culture and immuno-based assays for E. coli O157:H7 in food, feces, water and other environmental samples.
Dynabeads™ E. coli anti-O157 es una herramienta para mejorar la preparación de muestras, el cultivo celular y los ensayos basados en inmunotransferencia para E. coli O157:H7 en alimentos, heces, agua y otras muestras ambientales. Basado en la conocida y ampliamente utilizada tecnología de separación inmunomagnética (IMS), Dynabeads™ E. coli anti-O157 proporciona un medio útil para capturar de forma selectiva E. coli O157:H7 y preparar mejor las muestras para un análisis eficaz.
Con Dynabeads™ anti-E. coli O157, usted:
  • Aísle y concentre E. coli O157:H7 de las muestras en tan solo 24 horas
  • Mejorar la sensibilidad de detección en cultivos celulares e inmunoensayos de muestras
  • Realice separaciones manuales o automatizadas (mediante el sistema BeadRetriever™)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Cada unidad de producto contiene 1 ml de Dynabeads™ anti-E. coli O157.
    Almacenar a 2–8 °C.
    Tipo de producto Anti-E.coli O157
    Para utilizar con (equipo) Dynabeads™ MPC™, sistema de purificación de protección de alimentos KingFisher ml, DynaMag™-2
    Tecnología de aislamiento Separación inmunomagnética
    Escala preparativa Muestras microbianas de pequeño volumen
    Línea de productos Dynabeads
    Cantidad 1 ml
    Condiciones de envío Temperatura ambiente