Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ anti-Salmonella
Código de producto. 10496073 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10496073
Marca: Applied Biosystems™ 71002
Dynabeads contra la Salmonella
Para el enriquecimiento selectivo de Salmonella directamente a partir de muestras de enriquecimiento previo mediante separación inmunomagnética. El método se puede llevar a cabo manualmente o se puede automatizar mediante un BeadRetriever™. Rendimiento probado: cumple con los requisitos de la licencia AOAC RI n.º 970401.
Ventajas y características
  • Aumenta la sensibilidad y la tasa de aislamiento positiva.
  • Protocolo IMS fácil: 30 minutos de principio a fin.
  • Reactivo no perecedero y con bajos costes de puesta en marcha
    Este producto contiene: Dynabeads™ recubiertos con anticuerpos contra la salmonella
    Sensibilidad:
    La sensibilidad es muy alta y permite la detección de 1 organismo viable en 25 g de muestra o tan solo 100 organismos/ml después del enriquecimiento previo.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8° C).
    Tipo Partículas magnéticas
    Escala preparativa Muestras microbianas de pequeño volumen
    Línea de productos Dynabeads
    Cantidad 5 mL
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Clase de organismo diana Género Salmonella