Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ CD14
Descripción
Includes
5 mL de Dynabeads CD14 recubiertos con anticuerpo monoclonal anti-CD14.
Dynabeads CD14 are superparamagnetic beads coupled with an anti-human CD14 antibody that enable easy isolation or depletion of human CD14+ cells directly from any sample, including whole blood, bone marrow, buffy coat, peripheral blood mononuclear cells (PBMCs), and tissue digests. Advantages of Dynabeads CD14:
- Fast and efficient isolation of CD14+ cells from any sample—no columns required
- High purity, yield, and viability of positively isolated CD14+ cells for molecular downstream assays
- Fast and efficient depletion of CD14+ cells from any sample
Las células CD14 de Dynabeads son microesferas superparamagnéticas combinadas con un anticuerpo anti-CD14 humano que permiten el aislamiento o el agotamiento fácil de las células T CD14+ humanas directamente de cualquier muestra, incluyendo sangre completa, médula ósea, capa de tampón, células mononucleares (MNC) y digestiones de tejido.
- Aislamiento rápido y eficaz de células T CD14+ de cualquier muestra. No se necesitan columnas
- Alta pureza, rendimiento y viabilidad de células CD14 + aisladas positivamente para ensayos moleculares posteriores.
- Capacidad: Procesa aproximadamente 2 x 109 células en total
- Tipo de célula: Monocitos
- Método de aislamiento: Agotamiento, aislamiento positivo para aplicaciones moleculares
- Viabilidad de salida: >95%
- Tipo de muestra: Sangre, PBMC
- Material de partida (n.º de células): 1 x 107 PBMC por aislamiento
- Especie diana: Humano
Análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celulares, aislamiento de células humanas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Monocitos |
| Contenido y almacenamiento | Este producto contiene: 5 ml de Dynabeads™ CD14 recubiertos con anticuerpo monoclonal anti-CD14. Condiciones de almacenamiento: 2 °C a 8 °C. No la congele. |
| Tipo de producto | Gránulo recubierto de anticuerpos |
| Incluye | 5 mL Dynabeads CD14 coated with anti-CD14 monoclonal antibody. |
| Tecnología de aislamiento | Agotamiento, aislamiento positivo para aplicaciones moleculares |
| N.° de celdas | Procesa ∼2x10^9 células en total |
| Viabilidad de la salida | >95% |
| Línea de productos | DYNAL, Dynabeads |
| Grado de pureza o calidad | Calidad para investigación |
| Cantidad | 5 mL |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.