Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ EPEC/VTEC O103
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Para la concentración selectiva y rápida de E.coli 0103. El método se puede llevar a cabo manualmente o se puede automatizar mediante un BeadRetriever™.
Este producto contiene: Dynabeads™ recubierto con anticuerpos de anti-E.coli 0103
Sensibilidad: La sensibilidad es muy alta y permite la detección de 1 organismo viable en 25 g de muestra o tan solo 100 organismos/ml después del enriquecimiento previo
Este producto contiene: Dynabeads™ recubierto con anticuerpos de anti-E.coli 0103
Sensibilidad: La sensibilidad es muy alta y permite la detección de 1 organismo viable en 25 g de muestra o tan solo 100 organismos/ml después del enriquecimiento previo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8° C). |
| Tipo de producto | Gránulo recubierto de anticuerpos |
| Para utilizar con (equipo) | Dynabeads™ MPC™, sistema de purificación de protección de alimentos KingFisher mL |
| Escala preparativa | Muestras microbianas de pequeño volumen |
| Línea de productos | Dynabeads |
| Cantidad | 2 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |