Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ mRNA DIRECT™ Purification Kit
The Dynabeads™ mRNA DIRECT™ Kit is designed for simple and rapid isolation of pure, intact polyadenylated (polyA) mRNA directly from the crude lysate of animal and plant cells and tissues.
814.00€ - 1130.00€
Especificaciones
Isolation Technology | Gránulo magnético |
---|---|
Tipo de producto final | ARNm |
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10190723
|
Invitrogen™
61011 |
5 mL |
814.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10563755
|
Invitrogen™
61012 |
10 mL |
1130.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El kit de ARNm DIRECT™ de Dynabeads™ está diseñado para el aislamiento rápido y sencillo de ARN mensajero (ARNm) poliadenilado puro e intacto (poliA) directamente de lisado crudo de tejidos y células animales y vegetales.El ARNm aislado es adecuado para su uso en todas las aplicaciones posteriores.Ventajas del kit de ARNm DIRECT™ de Dynabeads™:Descripción general del sistema
El protocolo de aislamiento se basa en pares de base entre los residuos de poliA en el extremo 3' de la mayoría del ARNm y los residuos de oligo (dT)25 unidos covalentemente a la superficie del Dynabeads™.Otras especies de ARN que carecen de una cola poliA no se hibridan con los gránulos y se eliminan fácilmente.El ARN ribosómico, el ADN, las proteínas y las pequeñas moléculas de ARN (como ARN de transferencia, micro ARN y pequeños ARN nucleolares) no se unen a los gránulos y se descartan.Los agentes inhibidores de ARNasa en el tampón de lisis/unión junto con estrictas condiciones de lavado e hibridación garantizan el aislamiento de ARN puro intacto a partir de muestras crudas ricas en ARNasa, sin utilizar agentes caotrópicos fuertes.Los gránulos (beads) de purificación de ARNm se dirigen y capturan la transcriptoma de ARNm a partir de una amplísima variedad de muestras iniciales crudas (véase el protocolo).1 mg de gránulos Dynabeads™ oligo (dT)25 (200 μl) enlaza hasta 2 μg de ARNm.Una célula de mamífero típica contiene alrededor de entre 10 y 30 pg de ARN total, de los cuales entre un 1 % y un 5 % es ARNm.
Especificaciones
Gránulo magnético | |
ARNm | |
Temperatura ambiente |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.